Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0010841M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FTCD antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LCHC1, Anti-formiminotransferase cyclodeaminase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTCD(10841)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
FTCD jest dwufunkcyjnym enzymem, który kieruje jednostki 1-węglowe z formiminoglutaminianu, metabolitu szlaku degradacji histydyny, do puli folianów.(dostarczone przez OMIM) Gen cyklodeaminazy formimidoylotransferazy (FTCD) jest zlokalizowany w ludzkiej wątrobie płodowej i dorosłej. Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 21q22.3.
Immunogen
FTCD (NP_996848, 440 a.a. ~ 541 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LQEGLRRAVSVPLTLAETVASLWPALQELARCGNLACRSDLQVAAKALEMGVFGAYFNVLINLRDITDEAFKDQIHHRVSSLQEAKTQAALVLDCLETRQE
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-FTCD produkowane u myszy było stosowane w pośrednim barwieniu immunofluorescencyjnym, immunohistochemii i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Niedobór cyklodeaminazy formimidoylotransferazy (FTCD) jest związany z kwasicą formiminoglutaminową. FTCD jest uważana za cel terapeutyczny dla raka wątrobowokomórkowego (HCC). Mutacje w FTCD są związane z niedoborem formiminotransferazy glutaminianowej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alteration of poly (ADP-ribose) glycohydrolase nucleocytoplasmic shuttling characteristics upon cleavage by apoptotic proteases
Bonicalzi M, et al,
Biology of the Cell, 95(9), 635-644 (2003)
Allelic spectrum of formiminotransferase-cyclodeaminase gene variants in individuals with formiminoglutamic aciduria
Majumdar R, et al.
Molecular Genetics & Genomic Medicine, 5(6), 795-799 (2017)
Cloning and characterization of human FTCD on 21q22. 3, a candidate gene for glutamate formiminotransferase deficiency
Solans A, et al.
Cytogenetic and genome research, 88(1-2), 43-49 (2000)
Differential intracellular trafficking of von Willebrand factor (vWF) and vWF propeptide in porcine endothelial cells lacking Weibel-Palade bodies and in human endothelial cells
Royo T and Mart
Atherosclerosis, 167(1), 55-63 (2003)
Using a yeast two-hybrid system to identify FTCD as a new regulator for HIF-1alpha in HepG2 cells
Yu Z, et al.
Cellular Signalling, 26(7), 1560-1566 (2014)