WH0010681M1
Monoclonal Anti-GNB5 antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GB5, Anti-guanine nucleotide binding protein (G protein), beta 5
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNB5(10681)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MCDQTFLVNVFGSCDKCFKQRALRPVFKKSQQLSYCSTCAEIMATEGLHENETLASLKSEAESLKGKLEEERAKLHDVELHQVAERVEAL