Kluczowe dokumenty
WH0010410M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFITM3 antibody produced in mouse
clone 4C8-1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-18U, Anti-interferon induced transmembrane protein 3 (1-8U)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
4C8-1B10, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
2
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C8-1B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IFITM3(10410)
Immunogen
IFITM3 (AAH06794, 1 a.a. ~ 133 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNHTVQTFFSPVNSGQPPNYEMLKEEHEVAVLGAPHNPAPPTSTVIHIRSETSVPDHVVWSLFNTLFMNPCCLGFIAFAYSVKSRDRKMVGDVTGAQAYASTAKCLNIWALILGILMTILLIVIPVLIFQAYG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wuxun Lu et al.
Virology, 464-465, 406-414 (2014-08-17)
To deepen our understanding of early rectal transmission of HIV-1, we studied virus-host interactions in the rectal mucosa using simian immunodeficiency virus (SIV)-Indian rhesus macaque model and mRNA deep sequencing. We found that rectal mucosa actively responded to SIV as
Song Wang et al.
Journal of virology, 88(15), 8375-8385 (2014-05-16)
Although alteration in host cellular translation machinery occurs in virus-infected cells, the role of such alteration and the precise pathogenic processes are not well understood. Influenza A virus (IAV) infection shuts off host cell gene expression at transcriptional and translational