WH0010294M1
Monoclonal Anti-DNAJA2 antibody produced in mouse
clone 2A11-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNJ3, Anti-DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2, Anti-HIRIP4, Anti-PRO3015
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A11-F2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJA2(10294)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MANVADTKLYDILGVPPGASENELKKAYRKLAKEYHPDKNPNAGDKFKEISFAYEVLSNPEKRELYDRYGEQGLREGSGGGGGMDDIFSHIFGGGLFGFMGNQSRSRNGRRRGEDMMHPLKVSLEDLYNGKTTKLQLSKNVLCSACSGQGGKSGAVQKCSACRGRGVRIMIRQLAPGMVQQMQSVCSDCNGEGEVINEKDRCKKCEGKKVIKEVKILEVHVDKGMKHGQRITFTGEADQAPGVEPGDIVLLLQEKEHEVFQRDGNDLHMTYKIGLVEALCGFQFTFKHLDGRQIVVKYPPGKVIEPGCVRVVRGEGMPQYRNPFEKGDLYIKFDVQFPENNWINPDRLSELEDLLPSRPEVPNIIGETEEVELQEFDSTRGSGGGQRREAYNDSSDEESSSHHGPGVQCAHQ