Kluczowe dokumenty
WH0009986M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RCE1 antibody produced in mouse
clone 6A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FACE2, Anti-RCE1 homolog, prenyl protein peptidase (S. cerevisiae), Anti-RCE1A, Anti-RCE1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCE1(9986)
Opis ogólny
This gene encodes an integral membrane protein which is classified as a member of the metalloproteinase family. This enzyme is thought to function in the maintenance and processing of CAAX-type prenylated proteins. (provided by RefSeq)
Immunogen
RCE1 (NP_005124, 133 a.a. ~ 182 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLSMDCPCDLADGLKVVLAPRSWARCLTDMRWLRNQVIAPLTEELVFRAC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)