Kluczowe dokumenty
WH0009956M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HS3ST2 antibody produced in mouse
clone 5D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-30ST2, Anti-3OST2, Anti-heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS3ST2(9956)
Opis ogólny
Enzymy biosyntetyzujące siarczan heparanu są kluczowymi składnikami w generowaniu niezliczonych różnych drobnych struktur siarczanu heparanu, które wykonują wiele czynności biologicznych. Enzym kodowany przez ten gen jest członkiem rodziny enzymów biosyntezy siarczanu heparanu. Jest integralnym białkiem błonowym typu II i posiada aktywność glukozaminyl 3-O-sulfotransferazy siarczanu heparanu. Gen ten ulega ekspresji głównie w mózgu i może odgrywać rolę w układzie nerwowym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HS3ST2 (NP_006034, 268 a.a. ~ 367 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QIHFVSGERLITDPAGEMGRVQDFLGIKRFITDKHFYFNKTKGFPCLKKTESSLPRCLGKSKGRTHVQIDPEVIDQLREFYRPYNIKFYETVGQDFRWE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0009956M1-100UG4061831650341