Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0009212M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AURKB antibody produced in mouse
clone 6H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIK2, Anti-AIM1, Anti-ARK2, Anti-AurB, Anti-IPL1, Anti-STK12, Anti-STK5, Anti-aurora kinase B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AURKB(9212)
Opis ogólny
Segregacja chromosomów podczas mitozy i mejozy jest regulowana przez kinazy i fosfatazy. Kinazy Aurora wiążą się z mikrotubulami podczas ruchu i segregacji chromosomów. Kinaza Aurora B lokalizuje się na mikrotubulach w pobliżu kinetochorów, w szczególności na wyspecjalizowanych mikrotubulach zwanych włóknami K, a kinaza Aurora A (MIM 603072) lokalizuje się na centrosomach (Lampson et al., 2004 [PubMed 14767480]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
AURKB (AAH09751, 1 a.a. ~ 90 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAQKENSYPWPYGRQTAPSGLSTLPQRVLRKEPVTPSALVLMSRSNVQPTAAPGQKVMENSSGTPDILTRHFTIDDFEIGRPLGKGKFGN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean Camille Mattei et al.
Cancers, 12(3) (2020-03-07)
Soft tissue sarcoma (STS) are rare and aggressive tumours. Their classification includes numerous histological subtypes of frequent poor prognosis. Liposarcomas (LPS) are the most frequent type among them, and the aggressiveness and deep localization of dedifferentiated LPS are linked to
Sarah L Larsen et al.
BMC cancer, 15, 239-239 (2015-04-18)
Resistance to antiestrogen therapy is a major clinical challenge in the treatment of estrogen receptor α (ER)-positive breast cancer. The aim of the study was to explore the growth promoting pathways of antiestrogen resistant breast cancer cells to identify biomarkers