WH0009146M1
Monoclonal Anti-HGS antibody produced in mouse
clone 6D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HRS, Anti-ZFYVE8, Anti-hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HGS(9146)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sequence
KLEIMRQKKQEYLEVQRQLAIQRLQEQEKERQMRLEQQKQTVQMRAQMPAFPLPYAQLQAMPAAGGVLYQPSGPASFPSTFSPAGSVEGSPMHGVYMSQP