Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0009076M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN1 antibody produced in mouse
clone 1C5-D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CLD1, Anti-ILVASC, Anti-SEMP1, Anti-claudin 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5-D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN1(9076)
Opis ogólny
Szczelne połączenia stanowią jeden ze sposobów adhezji między komórkami w nabłonku lub śródbłonku, tworząc ciągłe uszczelnienia wokół komórek i służąc jako fizyczna bariera zapobiegająca swobodnemu przechodzeniu substancji rozpuszczonych i wody przez przestrzeń parakomórkową. Połączenia te składają się z zestawów ciągłych pasm sieciowych w skierowanej na zewnątrz ulotce cytoplazmatycznej, z komplementarnymi rowkami w skierowanej do wewnątrz ulotce zewnątrzcytoplazmatycznej. Białko kodowane przez ten gen, należące do rodziny klaudyn, jest integralnym białkiem błonowym i składnikiem połączeń ścisłych. Mutacje utraty funkcji powodują noworodkowy zespół ichtiozy i stwardniającego zapalenia dróg żółciowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CLDN1 (AAH12471.1, 1 a.a. ~ 211 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MANAGLQLLGFILAFLGWIGAIVSTALPQWRIYSYAGDNIVTAQAMYEGLWMSCVSQSTGQIQCKVFDSLLLNLSSTLQATRALMVVGILLGVIAIFVATVGMKCMKCLEDDEVQKMRMAVIGGAIFLLAGLAILVATAWYGNRIVQEFYDPMTPVNARYEFGQALFTGWAAASLLGALLCCSCPRKTTSYPTPRPYPKPAPSSGKDYV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher J Mee et al.
Journal of virology, 82(1), 461-470 (2007-10-26)
The primary reservoir for hepatitis C virus (HCV) replication in vivo is believed to be hepatocytes within the liver. Three host cell molecules have been reported to be important entry factors for receptors for HCV: the tetraspanin CD81, scavenger receptor
Juha Virman et al.
Anticancer research, 34(8), 4181-4187 (2014-07-31)
Claudins are tight junction proteins and their expression is often different in normal and corresponding tumor cells. In the present study, we determined how the expression of claudins 1-5 and 7 correlated to survival, grade and stage of patients with
Mariana Aparecida B Rosales et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(9), 6090-6100 (2014-09-06)
Retinal pigment epithelium cells, along with tight junction (TJ) proteins, constitute the outer blood retinal barrier (BRB). Contradictory findings suggest a role for the outer BRB in the pathogenesis of diabetic retinopathy (DR). The aim of this study was to
Lóránd Kiss et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(10), 3107-3119 (2014-07-22)
Sucrose fatty acid esters are increasingly used as excipients in pharmaceutical products, but few data are available on their toxicity profile, mode of action, and efficacy on intestinal epithelial models. Three water-soluble sucrose esters, palmitate (P-1695), myristate (M-1695), laurate (D-1216)
Maria I Georgi et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 466(9), 1689-1712 (2013-11-19)
It has long been established that the absorption of short-chain fatty acids (SCFA) across epithelia stimulates sodium proton exchange. The apically released protons are not available as countercations for the basolateral efflux of SCFA anions and a suitable transport model