Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0009063M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIAS2 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MIZ1, Anti-PIASXALPHA, Anti-PIASXBETA, Anti-SIZ2, Anti-miz, Anti-protein inhibitor of activated STAT, 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIAS2(9063)
Opis ogólny
This gene encodes a protein involved in the regulation of transcription factors involved in MAP kinase signaling. The symbol MIZ1 has also been associated with ZBTB17 which is a different gene located on chromosome 1. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
PIAS2 (NP_004662, 385 a.a. ~ 473 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPVCDKKAAYESLILDGLFMEILNDCSDVDEIKFQEDGSWCPMRPKKEAMKVSSQPCTKIESSSVLSKPCSVTVASEASKKKVDVIDLT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)