Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0008851M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDK5R1 antibody produced in mouse
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDK5P35, Anti-CDK5R, Anti-MGC33831, Anti-NCK5A, Anti-cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35), Anti-p23, Anti-p25, Anti-p35, Anti-p35nck5a
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK5R1(8851)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen (p35) jest specyficznym dla neuronów aktywatorem kinazy cyklinozależnej 5 (CDK5); aktywacja CDK5 jest wymagana do prawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Forma p35 tego białka jest proteolitycznie rozszczepiana przez kalpainę, generując formę p25. Rozszczepienie p35 do p25 powoduje relokalizację białka z obwodu komórki do regionów jądrowych i okołojądrowych. P25 dereguluje aktywność CDK5 poprzez przedłużenie jej aktywacji i zmianę jej lokalizacji komórkowej. Forma p25 gromadzi się w neuronach mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera. Ta akumulacja koreluje ze wzrostem aktywności kinazy CDK5 i może prowadzić do nieprawidłowo fosforylowanych form białka tau związanego z mikrotubulami, co przyczynia się do choroby Alzheimera. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDK5R1 (AAH20580, 208 a.a. ~ 307 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CRDVISSEVGSDHELQAVLLTCLYLSYSYMGNEISYPLKPFLVESCKEAFWDRCLSVINLMSSKMLQINADPHYFTQVFSDLKNESGQEDKKRLLGLDR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)