Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0008837M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CFLAR antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CASH, Anti-CASP8 and FADD-like apoptosis regulator, Anti-CASP8AP1, Anti-CLARP, Anti-Casper, Anti-FLAME, Anti-FLAME1, Anti-FLIP, Anti-IFLICE, Anti-MRIT, Anti-USURPIN, Anti-cFLIP, Anti-cFLIPL, Anti-cFLIPR, Anti-cFLIPS
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFLAR(8837)
Immunogen
CFLAR (AAH01602, 178 a.a. ~ 277 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AGTSYRNVLQAAIQKSLKDPSNNFRLHNGRSKEQRLKEQLGAQQEPVKKSIQESEAFLPQSIPEERYKMKSKPLGICLIIDCIGNETELLRDTFTSLGYE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sireesha V Garimella et al.
Breast cancer research : BCR, 16(2), R41-R41 (2014-04-22)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) binds to its receptors, TRAIL-receptor 1 (TRAIL-R1) and TRAIL-receptor 2 (TRAIL-R2), leading to apoptosis by activation of caspase-8 and the downstream executioner caspases, caspase-3 and caspase-7 (caspase-3/7). Triple-negative breast cancer (TNBC) cell lines with