Kluczowe dokumenty
WH0008809M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL18R1 antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL1RRP, Anti-IL1Rrp, Anti-interleukin 18 receptor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL18R1(8809)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem cytokin należącym do rodziny receptorów interleukiny 1. Receptor ten specyficznie wiąże interleukinę 18 (IL18) i jest niezbędny do transdukcji sygnału za pośrednictwem IL18. Doniesiono, że IFN-alfa i IL12 indukują ekspresję tego receptora w komórkach NK i T. Gen ten wraz z czterema innymi członkami rodziny receptorów interleukiny 1, w tym IL1R2, IL1R1, ILRL2 (IL-1Rrp2) i IL1RL1 (T1/ST2), tworzy klaster genów na chromosomie 2q. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL18R1 (NP_003846, 22 a.a. ~ 121 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CTSRPHITVEGEPFYLKHCSCSLAHEIETTTKSWYKSSGSQEHVELNPRSSSRIALHDCVLEFWPVELNDTGSYFFQMKNYTQKWKLNVIRRNKHSCFT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)