Kluczowe dokumenty
WH0008772M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FADD antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Fas (TNFRSF6)-associated via death domain, Anti-GIG3, Anti-MGC8528, Anti-MORT1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1λ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FADD(8772)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cząsteczką adaptorową, która oddziałuje z różnymi receptorami na powierzchni komórki i pośredniczy w przekazywaniu sygnałów apoptotycznych. Poprzez swoją C-końcową domenę śmierci, białko to może być rekrutowane przez receptor TNFRSF6/Fas, receptor czynnika martwicy nowotworu, TNFRSF25 i receptor TNFSF10/TRAIL, a tym samym uczestniczy w sygnalizacji śmierci zainicjowanej przez te receptory. Interakcja tego białka z receptorami ujawnia N-końcową domenę efektorową tego białka, co pozwala mu rekrutować kaspazę-8, a tym samym aktywować kaskadę proteaz cysteinowych. Badania nokautu u myszy sugerują również znaczenie tego białka we wczesnym rozwoju komórek T. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FADD (AAH00334, 109 a.a. ~ 208 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GKDWRRLARQLKVSDTKIDSIEDRYPRNLTERVRESLRIWKNTEKENATVAHLVGALRSCQMNLVADLVQEVQQARDLQNRSGAMSPMSWNSDASTSEAS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao Yang Wang et al.
Clinical & experimental ophthalmology, 42(6), 529-538 (2013-11-15)
The aim of the study was to investigate, using a native mitomycin-C-resistant human Tenon's fibroblast cell line, the possibility that interferon-alpha and gamma could be used with Fas agonists as an alternative anti-fibrotic strategy to mitomycin-C in trabeculectomy. A clinically
Changyou Li et al.
Molecular oncology, 8(7), 1220-1230 (2014-05-13)
Little is known regarding molecular markers in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) that predict responsiveness to different therapeutic regimens or predict HNSCC progression. Mutations in procaspase-8 occur in 9% of HNSCC primary tumors, but the functional consequences of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0008772M1-100UG4061829613204