Kluczowe dokumenty
WH0008681M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLA2G4B antibody produced in mouse
clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HsT16992, Anti-cPLA2beta, Anti-phospholipase A2, group IVB (cytosolic)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten transkrybuje naturalnie występujące mRNA, które są współtranskrybowanymi produktami sąsiednich genów JMJD7 i PLA2G4B. Niekompletnie przetworzone transkrypty z tych dwóch loci ulegają obfitej ekspresji w większości tkanek, ale funkcja przewidywanego produktu białkowego nie została jeszcze określona. Alternatywny splicing tego genu skutkuje różnymi wariantami transkryptu, z których niektóre są kandydatami do rozpadu za pośrednictwem nonsensu (NMD). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PLA2G4B (AAH25290.1, 1 a.a. ~ 316 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAEAALEAVRSELREFPAAARELCVPLAVPYLDKPPTPLHFYRDWVCPNRPCIIRNALQHWPALQKWSLPYFRATVGSTEVSVAVTPDGYADAVRGDRFMMPAERRLPLSFVLDVLEGRAQHPGVLYVQKQCSNLPSELPQLLPDLESHVPWASEALGKMPDAVNFWLGEAAAVTSLHKDHYENLYCVVSGEKHFLFHPPSDRPFIPYELYTPATYQLTEEGTFKVVDEEAMEKVPWIPLDPLAPDLARYPSYSQAQALRCTVRAGEMLYLPALWFHHVQQSQGCIAVNFWYDMEYDLKYSYFQLLDSLTKASGLD
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)