Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0008575M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKRA antibody produced in mouse
clone 1B9-1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HSD14, Anti-PACT, Anti-RAX, Anti-protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent activator
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9-1A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKRA(8575)
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę białkową aktywowaną przez dwuniciowy RNA, która pośredniczy w działaniu interferonu w odpowiedzi na infekcję wirusową. Mutacje w tym genie są związane z dystonią. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRKRA (AAH09470, 1 a.a. ~ 313 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSQSRHRAEAPPLEREDSGTFSLGKMITAKPGKTPIQVLHEYGMKTKNIPVYECERSDVQIHVPTFTFRVTVGDITCTGEGTSKKLAKHRAAEAAINILKANASICFAVPDPLMPDPSKQPKNQLNPIGSLQELAIHHGWRLPEYTLSQEGGPAHKREYTTICRLESFMETGKGASKKQAKRNAAEKFLAKFSNISPENHISLTNVVGHSLGCTWHSLRNSPGEKINLLKRSLLSIPNTDYIQLLSEIAKEQGFNITYLDIDELSANGQYQCLAELSTSPITVCHGSGISCGNAQSDAAHNALQYLKIIAERK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Li et al.
Antioxidants & redox signaling, 17(8), 1083-1098 (2012-04-10)
Insulin resistance is a hallmark of obesity and type 2 diabetes. Reactive oxygen species (ROS) have been proposed to play a causal role in insulin resistance. However, evidence linking ROS to insulin resistance in disease settings has been scant. Since