Kluczowe dokumenty
WH0008546M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AP3B1 antibody produced in mouse
clone 3B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADTB3, Anti-ADTB3A, Anti-HPS, Anti-HPS2, Anti-PE, Anti-adaptor-related protein complex 3, beta 1 subunit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AP3B1(8546)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które może odgrywać rolę w biogenezie organelli związanych z melanosomami, gęstymi ziarnistościami płytek krwi i lizosomami. Kodowane białko jest częścią heterotetramerycznego kompleksu białkowego AP-3, który oddziałuje z białkiem rusztowania klatryną. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Hermansky'ego-Pudlaka typu 2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AP3B1 (NP_003655, 995 a.a. ~ 1094 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KEQGVLTGMNETSAVIIAAPQNFTPSVIFQKVVNVANVGAVPSGQDNIHRFAAKTVHSGSLMLVTVELKEGSTAQLIINTEKTVIGSVLLRELKPVLSQG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karsten Eichholz et al.
PLoS pathogens, 12(9), e1005871-e1005871 (2016-09-17)
Human adenoviruses (HAdVs) are nonenveloped proteinaceous particles containing a linear double-stranded DNA genome. HAdVs cause a spectrum of pathologies in all populations regardless of health standards. Following repeat exposure to multiple HAdV types, we develop robust and long-lived humoral and
Angela S W Tjon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5625-5634 (2014-05-09)
High-dose i.v. Ig (IVIg) is a prominent immunomodulatory therapy for various autoimmune and inflammatory diseases. Recent mice studies suggest that IVIg inhibits myeloid cell function by inducing a cascade of IL-33-Th2 cytokine production causing upregulation of the inhibitory FcγRIIb, as