Kluczowe dokumenty
WH0008334M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIST1H2AC antibody produced in mouse
clone 4F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H2A/l, Anti-H2AFL, Anti-MGC99519, Anti-dJ221C16.4, Anti-histone 1, H2ac
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego około 146 bp DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami. Histon łącznikowy, H1, oddziałuje z DNA łącznikowym między nukleosomami i funkcjonuje w zagęszczaniu chromatyny w struktury wyższego rzędu. Gen ten jest bezintronowy i koduje członka rodziny histonów H2A. Transkrypty tego genu nie mają ogonów polyA, ale zamiast tego zawierają palindromiczny element terminujący. Gen ten znajduje się w dużym klastrze genów histonów na chromosomie 6. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HIST1H2AC (NP_003503, 25 a.a. ~ 96 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QFPVGRVHRLLRKGNYAERVGAGAPVYLAAVLEYLTAEILELAGNAARDNKKTRIIPRHLQLAIRNDEELNK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)