Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0007589M9
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF38 antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp434L134, Anti-DKFZp686H10254, Anti-NYREN21, Anti-ZSCAN21, Anti-Zipro1, Anti-zinc finger protein 38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZSCAN21(7589)
Opis ogólny
Gen ZSCAN21 (palec cynkowy i domena SCAN zawierająca 21), określany również jako NY-REN-21, koduje białko wielopalcowe typu C2H2, które zawiera N-końcową domenę SCAN (SRE-ZBP, CTfin51, AW-1 (ZNF174) i Number 18 cDNA lub ZnF20) oraz przewidywaną cewkę w regionie centralnym. Domena SCAN ma zdolność do tworzenia homodimerów.
Immunogen
ZSCAN21 (AAH47309.1, 1 a.a. ~ 473 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MMTKVLGMAPVLGPRPPQEQVGPLMVKVEEKEEKGKYLPSLEMFRQRFRQFGYHDTPGPREALSQLRVLCCEWLRPEIHTKEQILELLVLEQFLTILPQELQAWVQEHCPESAEEAVTLLEDLERELDEPGHQVSTPPNEQKPVWEKISSSGTAKESPSSMQPQPLETSHKYESWGPLYIQESGEEQEFAQDPRKVRDCRLSTQHEESADEQKGSEAEGLKGDIISVIIANKPEASLERQCVNLENEKGTKPPLQEAGSKKGRESVPTKPTPGERRYICAECGKAFSNSSNLTKHRRTHTGEKPYVCTKCGKAFSHSSNLTLHYRTHLVDRPYDCKCGKAFGQSSDLLKHQRMHTEEAPYQCKDCGKAFSGKGSLIRHYRIHTGEKPYQCNECGKSFSQHAGLSSHQRLHTGEKPYKCKECGKAFNHSSNFNKHHRIHTGEKPYWCHHCGKTFCSKSNLSKHQRVHTGEGEAP
Działania biochem./fizjol.
Gen ZSCAN21 (palec cynkowy i domena SCAN zawierająca 21) koduje czynnik transkrypcyjny, który transkrypcyjnie reguluje gen SNCA, który koduje α-synukleinę w pierwotnych kulturach neuronalnych. α-synukleina jest presynaptycznym białkiem neuronalnym, które jest związane z chorobą Parkinsona (PD). Dlatego gen ZSCAN21 może służyć jako potencjalny cel w leczeniu PD.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectroscopic characterization of the tumor antigen NY-REN-21 and identification of heterodimer formation with SCAND1.
Carneiro FR
Biochemical and Biophysical Research Communications, 343, 260-268 (2006)
Complex Effects of the ZSCAN21 Transcription Factor on Transcriptional Regulation of a-Synuclein in Primary Neuronal Cultures and in Vivo.
Dermentzaki G
The Journal of Biological Chemistry, 291, 8756-8772 (2016)
Functional dissection of the alpha-synuclein promoter: transcriptional regulation by ZSCAN21 and ZNF219.
Clough RL
Journal of Neurochemistry, 110, 1479-1490 (2009)