Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0007520M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-XRCC5 antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KARP1, Anti-KU80, Anti-Ku86, Anti-NFIV, Anti-X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5 (double-strand-break rejoining; Ku autoantigen, 80kDa)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRCC5(7520)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest 80-kilodaltonową podjednostką heterodimeru białka Ku, znanego również jako zależna od ATP helikaza DNA II lub białko naprawy DNA XRCC5. Ku jest wiążącym DNA składnikiem kinazy białkowej zależnej od DNA i funkcjonuje razem z kompleksem ligazy DNA IV-XRCC4 w naprawie dwuniciowego pęknięcia DNA przez niehomologiczne łączenie końców i zakończenie zdarzeń rekombinacji V(D)J. Gen ten funkcjonalnie uzupełnia chomika chińskiego xrs-6, mutanta wadliwego w naprawie podwójnych pęknięć nici DNA i zdolności do rekombinacji V(D)J. Rzadki polimorfizm mikrosatelitarny w tym genie jest związany z rakiem u pacjentów o różnej wrażliwości na promieniowanie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
XRCC5 (AAH19027.1, 1 a.a. ~ 732 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MVRSGNKAAVVLCMDVGFTMSNSIPGIESPFEQAKKVITMFVQRQVFAENKDEIALVLFGTDGTDNPLSGGDQYQNITVHRHLMLPDFDLLEDIESKIQPGSQQADSLDALIVSMDVIQHETIGKKFEKRHIEIFTDLSSRFSKSQLDIIIHSLKKCDISLQFFLPFSLGKEDGSGDRGDGPFRLGGHGPSFPLKGITEQQKEGLEIVKMVMISLEGEDGLDEIYSFSESLRKLCVFKKIERHSIHWPCRLTIGSNLSIRIAAYKSILQERVKKTWTVVDAKTLKKEDIQKETVYCLNDDDETEVLKEDIIQGFRYGSDIVPFSKVDEEQMKYKSEGKCFSVLGFCKSSQVQRRFFMGNQVLKVFAARDDEAAAVALSSLIHALDDLDMVAIVRYAYDKRANPQVGVAFPHIKHNYECLVYVQLPFMEDLRQYMFSSLKNSKKYAPTEAQLNAVDALIDSMSLAKKDEKTDTLEDLFPTTKIPNPRFQRLFQCLLHRALHPREPLPPIQQHIWNMLNPPAEVTTKSQIPLSKIKTLFPLIEAKKKDQVTAQEIFQDNHEDGPTAKKLKTEQGGAHFSVSSLAEGSVTSVGSVNPAENFRVLVKQKKASFEEASNQLINHIEQFLDTNETPYFMKSIDCIRAFREEAIKFSEEQRFNNFLKALQEKVEIKQLNHFWEIVVQDGIALITKEEASGSSVTAEEAKKFLAPKDKPSGDTAAVFEEGGDVDDLLDMI
Działania biochem./fizjol.
Gen XRCC5 (X-ray repair cross complementing 5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q35. Jest on częścią szlaku naprawy podwójnych pęknięć nici DNA (non-homologous end joining). XRCC5 pomaga w rozpoznawaniu uszkodzeń. Mutacje w tym genie są związane z ryzykiem glejaka i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Mutacja w tym genie może być również związana z rozwojem raka żołądka, szczególnie w przypadku historii rodzinnej. XRCC5 jest również zaangażowany w uzależnienie od alkoholu. Ponadto jest częścią kompleksu wiążącego OCFRE (element odpowiedzi osteokalcyny (OC) na czynnik wzrostu fibroblastów (FGF)), kontrolując w ten sposób ekspresję genu osteokalcyny.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regional assignment of a human DNA repair gene (XRCC5) to 2q35 by X-ray hybrid mapping.
Chen DJ, et al.
Genomics, 21, 423-427 (1994)
Susceptibility to gastric cancer and polymorphisms of insertion/deletion at the intron 3 of the XRCC4 and VNTR at the promoter region of the XRCC5.
Saadat M, et al.
Pathology Oncology Research, 21, 689-693 (2015)
Association of XRCC5 polymorphisms with COPD and COPD-related phenotypes in the Han Chinese population: a case-control cohort study.
Wang B, et al.
Genetics and molecular research : GMR, 13, 7070-7078 (2014)
Blood-based DNA methylation of DNA repair genes in the non-homologous end-joining (NEHJ) pathway in patient with glioma.
Zhou C, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 9463-9467 (2015)
XRCC5 as a risk gene for alcohol dependence: evidence from a genome-wide gene-set-based analysis and follow-up studies in Drosophila and humans.
Juraeva D, et al.
Neuropsychopharmacology, 40, 361-371 (2015)