Kluczowe dokumenty
WH0007465M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WEE1 antibody produced in mouse
clone 5B6, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-DKFZp686I18166, Anti-WEE1 homolog (S. pombe), Anti-WEE1hu
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WEE1(7465)
Opis ogólny
This gene encodes a nuclear protein, which is a tyrosine kinase belonging to the Ser/Thr family of protein kinases. This protein catalyzes the inhibitory tyrosine phosphorylation of CDC2/cyclin B kinase, and appears to coordinate the transition between DNA replication and mitosis by protecting the nucleus from cytoplasmically activated CDC2 kinase. (provided by RefSeq)
Immunogen
WEE1 (NP_003381, 289 a.a. ~ 388 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SNMKSRYTTEFHELEKIGSGEFGSVFKCVKRLDGCIYAIKRSKKPLAGSVDEQNALREVYAHAVLGQHSHVVRYFSAWAEDDHMLIQNEYCNGGSLADAI
Postać fizyczna
Solution
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)