WH0007273M2
Monoclonal Anti-TTN antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CMD1G, Anti-CMH9, Anti-CMPD4, Anti-DKFZp451N061, Anti-FLJ32040, Anti-LGMD2J, Anti-TMD, Anti-titin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTN(7273)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
MTTQAPTFTQPLQSVVLEGSTATFEAHISGFPVPEVSWFRDGQVISTSTLPGVQISFSDGRAKLTIPAVTKANSGRYSLKATNGSGQATSTAELLVKAETAPPNFVQRL
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
in a family with hereditary myopathy with early
respiratory failure
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0007273M2-100UG | 4061831636710 |