Kluczowe dokumenty
WH0007010M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TEK antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD202B, Anti-TEK tyrosine kinase, endothelial (venous malformations, multiple cutaneous and mucosal), Anti-TIE2, Anti-VMCM, Anti-VMCM1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEK(7010)
Opis ogólny
Receptorowa kinaza tyrozynowa TEK ulega ekspresji niemal wyłącznie w komórkach śródbłonka u myszy, szczurów i ludzi. Receptor ten posiada unikalną domenę zewnątrzkomórkową zawierającą 2 pętle podobne do immunoglobulin oddzielone 3 powtórzeniami podobnymi do naskórkowego czynnika wzrostu, które są połączone z 3 powtórzeniami podobnymi do fibronektyny typu III. Ligandem dla receptora jest angiopoetyna-1. Defekty w TEK są związane z dziedzicznymi wadami żylnymi; szlak sygnałowy TEK wydaje się być krytyczny dla komunikacji między komórkami śródbłonka a komórkami mięśni gładkich w morfogenezie żył. TEK jest blisko spokrewniony z receptorową kinazą tyrozynową TIE. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TEK (AAH35514, 701 a.a. ~ 800 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AFSHELVTLPESQAPADLGGKMLLIAILGSAGMTCLTVLLAFLIILQLKRANVQRRMAQAFQNVREEPAVQFNSGTLALNRKVKNNPDPTIYPVLDWND
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kang-Moon Song et al.
The journal of sexual medicine, 11(8), 1962-1973 (2014-06-07)
Erectile dysfunction (ED) is a major complication of radical prostatectomy. Men with radical prostatectomy-induced ED respond less positively to oral phosphodiesterase-5 inhibitors. The study aims to examine whether and how stromal vascular fraction (SVF) restores erectile function in mice with
Sheng Tu et al.
Chinese medical journal, 127(11), 2121-2128 (2014-06-04)
Diabetes mellitus (DM) is a common disease accompanied with a high incidence of hind limb ischemia (HLI). In recent years, numerous studies demonstrated that endothelial progenitor cells (EPCs) are involved in angiogenesis and maintenance of vascular integrity following HLI. On