Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0006938M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF12 antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HEB, Anti-HTF4, Anti-HsT17266, Anti-transcription factor 12 (HTF4, helix-loop-helix transcription factors 4)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF12(6938)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek E basic helix-loop-helix (bHLH), które rozpoznaje konsensusowe miejsce wiązania (E-box) CANNTG. To kodowane białko ulega ekspresji w wielu tkankach, między innymi w mięśniach szkieletowych, grasicy, limfocytach B i T, i może uczestniczyć w regulacji ekspresji genów specyficznych dla linii poprzez tworzenie heterodimerów z innymi białkami E bHLH. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TCF12 (NP_996919, 364 a.a. ~ 453 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VGSPSPLTGTSQWPRPGGQAPSSPSYENSLHSLKNRVEQQLHEHLQDAMSFLKDVCEQSRMEDRLDRLDDAIHVLRNHAVGPSTSLPAGH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)