Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0006741M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSB antibody produced in mouse
clone 1D6-H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6-H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSB(6741)
Opis ogólny
Gen antygenu B zespołu Sjogrena (SSB) z 11 eksonami zawiera dwa alternatywne promotory 1 (P1) i 1′ (P1′) kodujące białko SSB. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q31.1. Gen koduje białko wiążące RNA, które ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
SSB (AAH01289, 1 a.a. ~ 408 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAENGDNEKMAALEAKICHQIEYYFGDFNLPRDKFLKEQIKLDEGWVPLEIMIKFNRLNRLTTDFNVIVEALSKSKAELMEISEDKTKIRRSPSKPLPEVTDEYKNDVKNRSVYIKGFPTDATLDDIKEWLEDKGQVLNIQMRRTLHKAFKGSIFVVFDSIESAKKFVETPGQKYKETDLLILFKDDYFAKKNEERKQNKVEAKLRAKQEQEAKQKLEEDAEMKSLEEKIGCLLKFSGDLDDQTCREDLHILFSNHGEIKWIDFVRGAKEGIILFKEKAKEALGKAKDANNGNLQLRNKEVTWEVLEGEVEKEALKKIIEDQQESLNKWKSKGRRFKGKGKGNKAAQPGSGKGKVQFQGKKTKFASDDEHDEHDENGATGPVKRAREETDKEEPASKQQKTENGAGDQ
Działania biochem./fizjol.
Antygen B zespołu Sjogrena (SSB) odgrywa istotną rolę na różnych etapach metabolizmu RNA, takich jak ochrona polimerazy RNA III przed trawieniem egzonukleazą, przetwarzanie specyficznych komórkowych i wirusowych prekursorów RNA, służąc jako przyzwoitka RNA, wpływając na homeostazę telomerów i stymulując ekspresję mikroRNA. Promuje proliferację, migrację i inwazję komórek nowotworowych in vitro. Ponadto zwiększa również wzrost guza in vivo. Nadekspresję genu zaobserwowano w różnych typach nowotworów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Defective DNA methylation in salivary gland epithelial acini from patients with Sjogren's syndrome is associated with SSB gene expression, anti-SSB/LA detection, and lymphocyte infiltration.
Konsta O D, et al.
Journal of Autoimmunity, 68, 30-38 (2016)
The La protein counteracts cisplatin-induced cell death by stimulating protein synthesis of anti-apoptotic factor Bcl2.
Heise T, et al.
Oncotarget, 7(20), 29664-29664 (2016)
Kaline Medeiros Costa Pereira et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 437, 203-210 (2014-08-06)
Autoantibodies to extractable nuclear antigens (ENA) are good biomarkers for systemic autoimmune rheumatic diseases (SARD), but no one assay for the detection of these antibodies provides satisfactory sensitivity and positive predictive value (PPV). Here we evaluate current assays and propose
Autoantibodies and disease activity in patients with discoid lupus erythematosus.
Andrew Kim et al.
JAMA dermatology, 150(6), 651-654 (2014-05-03)