Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0006591M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNAI2 antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC10182, Anti-SLUG, Anti-SLUGH1, Anti-WS2D, Anti-snail homolog 2 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAI2(6591)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny Snail czynników transkrypcyjnych typu C2H2 palec cynkowy. Kodowane białko działa jako represor transkrypcji, który wiąże się z motywami E-box i prawdopodobnie hamuje transkrypcję E-kadheryny w raku piersi. Białko to bierze udział w przemianach nabłonkowo-mezenchymalnych i wykazuje aktywność antyapoptotyczną. Mutacje w tym genie mogą być związane ze sporadycznymi przypadkami wad cewy nerwowej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SNAI2 (NP_003059, 97 a.a. ~ 169 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KDHSGSESPISDEEERLQSKLSDPHAIEAEKFQCNLCNKTYSTFSGLAKHKQLHCDAQSRKSFSCKYCDKEYV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wu Zhou et al.
Journal of cell science, 126(Pt 12), 2740-2746 (2013-04-18)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) can be induced by several pleiotropically activated transcription factors, including the zinc-finger E-box-binding protein Zeb1. Mechanisms regulating Zeb1 expression have been partly uncovered, showing a critical role for the miR-200 family members. In the present study, we
Gaohua Han et al.
International journal of molecular medicine, 39(2), 357-363 (2016-12-31)
The aim of this study was to examine the effect of Annexin A1 (ANXA1) on the proliferation, migration and invasion of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) cells and its possible mechanisms of action. After constructing the ANXA1 overexpression plasmid, we transfected this plasmid
Damian Ryszawy et al.
Carcinogenesis, 35(9), 1920-1930 (2014-02-08)
Suppressive function of connexin(Cx)43 in carcinogenesis was recently contested by reports that showed a multifaceted function of Cx43 in cancer progression. These studies did not attempt to model the dynamics of intratumoral heterogeneity involved in the metastatic cascade. An unorthodox