WH0006449M6
Monoclonal Anti-SGTA antibody produced in mouse
clone 2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SGT, Anti-hSGT, Anti-small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SGTA(6449)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
AFGVTVEDSDLALPQTLPEIFEAAATGKEMPQDLRSPARTPPSEEDSAEAERLKTEGNEQMKVENFEAAVHFYGKAIELNPA
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0006449M6-100UG | 4061831648423 |