Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0006137M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL13 antibody produced in mouse
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BBC1, Anti-D16S444E, Anti-MGC117342, Anti-MGC71373, Anti-ribosomal protein L13
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL13(6137)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko należy do rodziny białek rybosomalnych L13E. Znajduje się w cytoplazmie. Gen ten ulega ekspresji na znacznie wyższym poziomie w łagodnych zmianach piersi niż w raku piersi. Istnieją warianty transkryptu pochodzące z alternatywnego splicingu i/lub alternatywnej poliadenylacji; warianty te kodują to samo białko. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RPL13 (NP_000968, 112 a.a. ~ 211 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ANVQRLKEYRSKLILFPRKPSAPKKGDSSAEELKLATQLTGPVMPVRNVYKKEKARVITEEEKNFKAFASLRMARANARLFGIRAKRAKEAAEQDVEKKK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)