Kluczowe dokumenty
WH0005983M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RFC3 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC5276, Anti-RFC38, Anti-replication factor C (activator 1) 3, 38kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFC3(5983)
Opis ogólny
Wydłużanie zagruntowanych szablonów DNA przez polimerazę DNA delta i polimerazę DNA epsilon wymaga białek pomocniczych: antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA) i czynnika replikacyjnego C (RFC). RFC, zwany również aktywatorem 1, jest kompleksem białkowym składającym się z pięciu różnych podjednostek o masie 140, 40, 38, 37 i 36 kDa. Gen ten koduje podjednostkę 38 kDa. Podjednostka ta jest niezbędna do interakcji między podjednostką 140 kDa a kompleksem rdzeniowym, który składa się z podjednostek 36, 37 i 40 kDa. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RFC3 (AAH00149, 257 a.a. ~ 356 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ETANAIVSQQTPQRLLEVRGRLYELLTHCIPPEIIMKGLLSELLHNCDGQLKGEVAQMAAYYEHRLQLGSKAIYHLEAFVAKFMALYKKFMEDGLEGMMF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)