Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0005454M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POU3F2 antibody produced in mouse
clone 6F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-39728, Anti-BRN2, Anti-OTF7, Anti-POU domain, class 3, transcription factor 2, Anti-POUF3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU3F2(5454)
Opis ogólny
POU3F2 należy do dużej rodziny czynników transkrypcyjnych, które wiążą się z oktameryczną sekwencją DNA ATGCAAAT. Większość tych białek posiada wysoce homologiczny region, określany jako domena POU, który występuje w kilku czynnikach transkrypcyjnych ssaków, w tym w białkach wiążących oktamer Oct1 (POU2F1; MIM 164175) i Oct2 (POU2F2; MIM 164176) oraz białku przysadki Pit1 (PIT1; MIM 173110). Geny POU klasy III ulegają ekspresji głównie w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Jest prawdopodobne, że czynniki transkrypcyjne specyficzne dla OUN, takie jak te, odgrywają ważną rolę w neurogenezie ssaków, regulując ich różnorodne wzorce ekspresji genów (Schreiber i in., 1993 [PubMed 8441633]; Atanasoski i in., 1995 [PubMed 7601453]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
POU3F2 (NP_005595, 1 a.a. ~ 67 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MATAASNHYSLLTSSASIVHAEPPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHPLSHAHQWITALSH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)