Kluczowe dokumenty
WH0005378M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMS1 antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp781M0253, Anti-HNPCC3, Anti-PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), Anti-PMSL1, Anti-hPMS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMS1(5378)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny mutL/hexB naprawiających niedopasowania DNA. Uważa się, że białko to bierze udział w naprawie niedopasowań DNA i może tworzyć heterodimery z MLH1, znanym białkiem naprawy niedopasowań DNA. Mutacje w tym genie powodują dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego typu 3 (HNPCC3) samodzielnie lub w połączeniu z mutacjami w innych genach zaangażowanych w fenotyp HNPCC, który jest również znany jako zespół Lyncha. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PMS1 (NP_000525, 26 a.a. ~ 135 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KELIENSLDAGATSVDVKLENYGFDKIEVRDNGEGIKAVDAPVMAMKYYTSKINSHEDLENLTTYGFRGEALGSICCIAEVLITTRTAADNFSTQYVLDGSGHILSQKPS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Svasti Haricharan et al.
Cancer discovery, 7(10), 1168-1183 (2017-08-13)
Significant endocrine therapy-resistant tumor proliferation is present in ≥20% of estrogen receptor-positive (ER+) primary breast cancers and is associated with disease recurrence and death. Here, we uncover a link between intrinsic endocrine therapy resistance and dysregulation of the MutL mismatch