Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0005229M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGGT1B antibody produced in mouse
clone 5E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BGGI, Anti-GGTI, Anti-protein geranylgeranyltransferase type I, beta subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGGT1B(5229)
Immunogen
PGGT1B (NP_005014, 1 a.a. ~ 105 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MVATEDERLAGSGEGERLDFLRDRHVRFFQRCLQVLPERYSSLETSRLTIAFFALSGLDMLDSLDVVNKDDIIEWIYSLQVLPTEDRSNLNRCGFRGSSYLGIPF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rocío López-Posadas et al.
The Journal of clinical investigation, 126(2), 611-626 (2016-01-12)
Although defects in intestinal barrier function are a key pathogenic factor in patients with inflammatory bowel diseases (IBDs), the molecular pathways driving disease-specific alterations of intestinal epithelial cells (IECs) are largely unknown. Here, we addressed this issue by characterizing the