WH0005097M1
Monoclonal Anti-PCDH1 antibody produced in mouse
clone 5D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC45991, Anti-PC42, Anti-PCDH42, Anti-protocadherin 1 (cadherin-like 1)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDH1(5097)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
YKVPEEQPPNTLIGSLAADYGFPDVGHLYKLEVGAPYLRVDGKTGDIFTTETSIDREGLRECQNQLPGDPCILEFEVSITDLVQNGSPRLLEGQIEVQDINDNTPNFA
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0005097M1-100UG | 4061829599492 |