Kluczowe dokumenty
WH0005055M8
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINB2 antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HsT1201, Anti-PAI, Anti-PAI2, Anti-PLANH2, Anti-serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINB2(5055)
Immunogen
SERPINB2 (AAH12609, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEDLCVANTLFALNLFKHLAKASPTQNLFLSPWSISSTMAMVYMGSRGSTEDQMAKVLQFNEVGANAVTPMTPENFTSCGFMQQIQKGSYPDAILQAQAA.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Raeven et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(6), 958-969 (2014-03-25)
The role of plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) in abdominal sepsis remains elusive. To study the influence of inhibition and over-expression of PAI-1 upon survival in cecal ligation and puncture (CLP) sepsis. (i) Mice underwent moderate CLP and received 10
Jelena Katic et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14606-14623 (2014-10-31)
The cell adhesion molecule close homolog of L1 (CHL1) plays important functional roles in the developing and adult nervous system. In search of the binding partners that mediate the diverse and sometimes opposing functions of CHL1, the extracellular matrix-associated proteins