Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0005026M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-P2RX5 antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC47755, Anti-P2X5, Anti-P2X5R, Anti-purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RX5(5026)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny purynoreceptorów dla ATP. Receptor ten funkcjonuje jako kanał jonowy bramkowany ligandem. Kilka charakterystycznych motywów kanałów bramkowanych ATP jest obecnych w jego pierwotnej strukturze, ale w przeciwieństwie do innych członków rodziny purynoreceptorów, receptor ten ma tylko jedną domenę transbłonową. Dla tego genu zidentyfikowano trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
P2RX5 (NP_002552, 126 a.a. ~ 224 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DGACSKDSDCHAGEAVTAGNGVKTGRCLRRENLARGTCEIFAWCPLETSSRPEEPFLKEAEDFTIFIKNHIRFPKFNFSKSNVMDVKDRSFLKSCHFGP
Działania biochem./fizjol.
P2RX5 (receptor purynergiczny P2X, kanał jonowy bramkowany ligandem, 5) funkcjonuje jako kanał jonowy bramkowany ATP. Przewiduje się, że u ludzi tworzy strukturę trimeryczną z innym członkiem tej rodziny, P2X1. Zwiększoną ekspresję P2RX5 zaobserwowano podczas aktywacji komórek T CD4+. Zbadano, że aktywowany P2RX5 odgrywa ważną rolę w polaryzacji komórek T i immunoregulacji, gdy jest rekrutowany na powierzchnię aktywowanych komórek T CD4 +.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smita Kotnis et al.
Molecular pharmacology, 77(6), 953-960 (2010-03-13)
P2X5 is a member of the P2X family of ATP-gated nonselective cation channels, which exist as trimeric assemblies. P2X5 is believed to trimerize with another member of this family, P2X1. We investigated the single-nucleotide polymorphism (SNP) at the 3' splice