Kluczowe dokumenty
WH0004987M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OPRL1 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KOR3, Anti-MGC34578, Anti-NOCIR, Anti-OOR, Anti-ORL1, Anti-opiate receptor-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
klon:
2A11, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPRL1(4987)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor whose expression can be induced by phytohemagglutinin. The encoded integral membrane protein is a receptor for the 17 aa neuropeptide nociceptin/orphanin FQ. This gene may be involved in the regulation of numerous brain activities, particularly instinctive and emotional behaviors. A promoter for this gene also functions as a promoter for another gene, regulator of G-protein signalling 19 (RGS19), located on the opposite strand. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
OPRL1 (AAH38433, 110 a.a. ~ 212 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DILLGFWPFGNALCKTVIAIDYYNMFTSTFTLTAMSVDRYVAICHPIRALDVRTSSKAQAVNVAIWALASVVGVPVAIMGSAQVEDEEIECLVEIPTPQDYWG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)