Kluczowe dokumenty
WH0004801M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFYB antibody produced in mouse
clone 6E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CBFA, Anti-CBFB, Anti-HAP3, Anti-NFYB, Anti-nuclear transcription factor Y, beta
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFYB(4801)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jedną z podjednostek kompleksu trimerycznego, tworząc wysoce konserwatywny czynnik transkrypcyjny, który wiąże się z wysoką specyficznością z motywami CCAAT w regionach promotorowych różnych genów. Ten produkt genu, podjednostka B, tworzy ścisły dimer z podjednostką C, co jest warunkiem wstępnym dla asocjacji podjednostki A. Powstały trimer wiąże się z DNA z wysoką specyficznością i powinowactwem. Podjednostki B i C zawierają motyw podobny do histonu. Obserwacja histonowej natury tych podjednostek jest wspierana przez dwa rodzaje dowodów; dopasowania sekwencji białek i eksperymenty z mutantami. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NFYB (AAH05317, 1 a.a. ~ 207 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTMDGDSSTTDASQLGISADYIGGSHYVIQPHDDTEDSMNDHEDTNGSKESFREQDIYLPIANVARIMKNAIPQTGKIAKDAKECVQECVSEFISFITSEASERCHQEKRKTINGEDILFAMSTLGFDSYVEPLKLYLQKFREAMKGEKGIGGAVTATDGLSEELTEEAFTNQLPAGLITTDGQQQNVMVYTTSYQQISGVQQIQFS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)