Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0004790M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFKB1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686C01211, Anti-EBP1, Anti-KBF1, Anti-MGC54151, Anti-NFKBp105, Anti-NFKBp50, Anti-NFkappaB, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 (p105)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKB1(4790)
Opis ogólny
NFKB1 (nuclear factor κB subunit 1) jest dimerycznym czynnikiem transkrypcyjnym. Należy do rodziny REL. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 4q24.
Immunogen
NFKB1 (AAH51765, 860 a.a. ~ 969 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDNYEVSGGTVRELVEALRQMGYTEAIEVIQAASSPVKTTSQAHSLPLSPASTRQQIDELRDSVCDSGVETSFRKLSFTESLTSGASLLTLNKMPHDYGQEGPLEGKI
Działania biochem./fizjol.
NFKB1 (podjednostka 1 czynnika jądrowego κB) kontroluje dojrzewanie komórek NK (naturalnych zabójców) i funkcje efektorowe. Gen ten pomaga w regulacji w górę czynników zapalnych adhezji wewnątrzmacicznej, stąd NFKB1 odgrywa ważną rolę w chorobach zapalnych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EBV induces persistent NF-?B activation and contributes to survival of EBV-positive neoplastic T- or NK-cells
Takada H, et al.
PLoS ONE, 12(3) (2017)
NFKB1 regulates human NK cell maturation and effector functions
Lougaris V, et al.
Clinical Immunology (Orlando, Fla.) (2017)
Elevated NF-?B signaling in Asherman syndrome patients and animal models
Wang X, et al.
Oncotarget, 8(9), 15399-15406 (2017)
J Spring
FEBS letters, 400(1), 2-8 (1997-01-02)
For the growing fraction of human genes with identified functions there are often homologues known from invertebrates such as Drosophila. A survey of well established gene families from aldolases to zinc finger transcription factors reveals that usually a single invertebrate
Y Yu et al.
British journal of cancer, 111(3), 515-524 (2014-06-13)
Ovarian cancer has the highest mortality rate of the gynaecological cancers. Although cisplatin (CDDP) is an effective treatment for ovarian cancer, recurrence is frequent and leads to death. The objective was to explore the role and possible mechanisms of platelet-activating
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0004790M1-100UG4061831634754