Kluczowe dokumenty
WH0004703M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEB antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NEM2, Anti-nebulin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEB(4703)
Opis ogólny
Gen ten koduje nebulinę, gigantyczny białkowy składnik macierzy cytoszkieletowej, który współistnieje z grubymi i cienkimi filamentami w sarkomerach mięśni szkieletowych. U większości kręgowców nebulina stanowi od 3 do 4% całkowitego białka miofibrylarnego. Kodowane białko zawiera moduły o długości około 30 aminokwasów, które można podzielić na 7 typów i inne powtarzające się moduły. Rozmiary izoform białka wahają się od 600 do 800 kD z powodu alternatywnego splicingu, który jest specyficzny dla tkanki, gatunku i etapu rozwoju. Spośród 183 eksonów w genie nebuliny, co najmniej 43 są alternatywnie splicowane, chociaż eksony 143 i 144 nie występują w tym samym transkrypcie. Spośród kilku tysięcy wariantów transkryptu przewidywanych dla nebuliny, RefSeq Project zdecydował się utworzyć trzy reprezentatywne rekordy RefSeq. Mutacje w tym genie są związane z recesywną miopatią nemalinową. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NEB (NP_004534, 2108 a.a. ~ 2217 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NTKTSYHTPADMLSVTAAKDAQANITNTNYKHLIHKYILLPDAMNIELTRNRIQSDNEYKQDYNEWYKGLGWSPAGSLEVEKAKKATEYASDQKYRQHPSNFQFKKLT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)