WH0004694M1
Monoclonal Anti-NDUFA1 antibody produced in mouse
clone 3B9-1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CIMWFE, Anti-MWFE, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 1, 7.5kDa, Anti-ZNF183
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B9-1A1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NDUFA1(4694)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
AYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRYYVSKGLENID