Kluczowe dokumenty
WH0004487M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MSX1 antibody produced in mouse
clone 2B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOX7, Anti-HYD1, Anti-msh homeobox homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSX1(4487)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów homeobox segmentu mięśniowego. Kodowane białko funkcjonuje jako represor transkrypcji podczas embriogenezy poprzez interakcje ze składnikami podstawowego kompleksu transkrypcyjnego i innymi homeoproteinami. Może ono również odgrywać rolę w tworzeniu wzoru kończyn, rozwoju czaszkowo-twarzowym, w szczególności odontogenezie i hamowaniu wzrostu guza. Mutacje w tym genie, który kiedyś był znany jako homeobox 7, były związane z niesyndromicznym rozszczepem wargi z rozszczepem podniebienia 5 lub bez niego, zespołem Witkopa, zespołem Wolfa-Hirschoma i autosomalną dominującą hipodoncją. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MSX1 (NP_002439, 216 a.a. ~ 297 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NRRAKAKRLQEAELEKLKMAAKPMLPPAAFGLSFPLGPAAVAAAGASLYGASGPFQRAALPVAPVGLYTAHVGYSMYHLT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Krista L Sider et al.
Cardiovascular pathology : the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology, 23(5), 289-297 (2014-07-08)
Calcific aortic valve disease (CAVD) is associated with significant cardiovascular morbidity. While late-stage CAVD is well-described, early pathobiological processes are poorly understood due to the lack of animal models that faithfully replicate early human disease. Here we evaluated a hypercholesterolemic