Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0004478M13
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MSN antibody produced in mouse
clone 4B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-moesin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSN(4478)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Moesin (ang. membrane-organizing extension spike protein) jest członkiem rodziny ERM, która obejmuje ezrin i radixin. Białka ERM wydają się funkcjonować jako łączniki między błonami plazmatycznymi a cytoszkieletami opartymi na aktynie. Moesin jest zlokalizowany w filopodiach i innych błoniastych wypukłościach, które są ważne dla rozpoznawania komórek i sygnalizacji oraz dla ruchu komórek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MSN (NP_002435, 422 a.a. ~ 531 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AELTARISQLEMARQKKESEAVEWQQKAQMVQEDLEKTRAELKTAMSTPHVAEPAENEQDEQDENGAEASADLRADAMAKDRSEEERTTEAEKNERVQKHLKALTSELAN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Li et al.
Oncogene, 33(31), 4077-4088 (2013-09-17)
The microRNA-200 (miR-200) family has a critical role in regulating epithelial-mesenchymal transition and cancer cell invasion through inhibition of the E-cadherin transcriptional repressors ZEB1 and ZEB2. Recent studies have indicated that the miR-200 family may exert their effects at distinct