Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0004292M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MLH1 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-COCA2, Anti-FCC2, Anti-HNPCC, Anti-HNPCC2, Anti-MGC5172, Anti-hMLH1, Anti-mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLH1(4292)
Opis ogólny
MutL homolog 1 (MLH1) jest nukleoproteiną i głównym składnikiem systemu naprawy niedopasowań. Gen MLH1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p21 i składa się z 19 eksonów. Białko ma masę cząsteczkową 80 kDa. MLH1 promuje karcynogenezę jelita grubego.
Immunogen
MLH1 (AAH06850, 1 a.a. ~ 756 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSFVAGVIRRLDETVVNRIAAGEVIQRPANAIKEMIENCLDAKSTSIQVIVKEGGLKLIQIQDNGTGIRKEDLDIVCERFTTSKLQSFEDLASISTYGFRGEALASISHVAHVTITTKTADGKCAYRASYSDGKLKAPPKPCAGNQGTQITVEDLFYNIATRRKALKNPSEEYGKILEVVGRYSVHNAGISFSVKKQGETVADVRTLPNASTVDNIRSIFGNAVSRELIEIGCEDKTLAFKMNGYISNANYSVKKCIFLLFINHRLVESTSLRKAIETVYAAYLPKNTHPFLYLSLEISPQNVDVNVHPTKHEVHFLHEESILERVQQHIESKLLGSNSSRMYFTQTLLPGLAGPSGEMVKSTTSLTSSSTSGSSDKVYAHQMVRTDSREQKLDAFLQPLSKPLSSQPQAIVTEDKTDISSGRARQQDEEMLELPAPAEVAAKNQSLEGDTTKGTSEMSEKRGPTSSNPRKRHREDSDVEMVEDDSRKEMTAACTPRRRIINLTSVLSLQEEINEQGHEVLREMLHNHSFVGCVNPQWALAQHQTKLYLLNTTKLSEELFYQILIYDFANFGVLRLSEPAPLFDLAMLALDSPESGWTEEDGPKEGLAEYIVEFLKKKAEMLADYFSLEIDEEGNLIGLPLLIDNYVPPLEGLPIFILRLATEVNWDEEKECFESLSKECAMFYSIRKQYISEESTLSGQQSEVPGSIPNSWKWTVEHIVYKALRSHILPPKHFTEDGNILQLANLPDLYKVFERC
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-MLH1 produkowane u myszy zostało użyte do immunocytochemii i Western blottingu.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association between MutL homolog 1 polymorphisms and the risk of colorectal cancer: a meta-analysis.
Chen H
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (2015)
Human embryonic stem cells show low-grade microsatellite instability
Ha Thi
Molecular Human Reproduction (2014)
Lewis Au et al.
Cancer cell, 39(11), 1497-1518 (2021-10-30)
ADAPTeR is a prospective, phase II study of nivolumab (anti-PD-1) in 15 treatment-naive patients (115 multiregion tumor samples) with metastatic clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) aiming to understand the mechanism underpinning therapeutic response. Genomic analyses show no correlation between
DNA mismatch repair gene MLH1 induces apoptosis in prostate cancer cells.
Fukuhara S
Oncotarget (2014)
Small molecule inhibitors uncover synthetic genetic interactions of human flap endonuclease 1 (FEN1) with DNA damage response genes
Thomas A
PLoS ONE (2017)