Kluczowe dokumenty
WH0004218M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB8A antibody produced in mouse
clone 3G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MEL, Anti-RAB8, Anti-RAB8A, member RAS oncogene family
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB8A(4218)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem nadrodziny RAS, które są małymi białkami wiążącymi GTP/GDP o średniej wielkości 200 aminokwasów. Białka związane z RAS z rodziny RAB/YPT mogą odgrywać rolę w transporcie białek z retikulum endoplazmatycznego do Golgiego i błony plazmatycznej. Białko to wykazuje 97%, 96% i 51% podobieństwa odpowiednio do białek RAB8 psa, MEL myszy i YPT1 myszy i zawiera 4 miejsca wiążące GTP/GDP, które są obecne we wszystkich białkach RAS. Domniemane miejsce wiązania efektora tego białka jest podobne do miejsca wiązania białek RAB/YPT. Jednak białko to zawiera C-końcowy motyw CAAX, który jest charakterystyczny dla wielu członków nadrodziny RAS, ale którego nie ma w YPT1 i większości białek RAB. Chociaż gen ten został wyizolowany jako gen transformujący z linii komórek czerniaka, nie wykazano powiązań między MEL a czerniakiem złośliwym. Ten onkogen znajduje się 800 kb dystalnie do MY09B na chromosomie 19p13.1. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
RAB8A (AAH02977, 108 a.a. ~ 207 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EHASADVEKMILGNKCDVNDKRQVSKERGEKLALDYGIKFMETSAKANINVENAFFTLARDIKAKMDKKLEGNSPQGSNQGVKITPDQQKRSSFFRCVLL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asad U Malik et al.
The Biochemical journal, 478(3), 553-578 (2021-01-19)
Autosomal dominant mutations in LRRK2 that enhance kinase activity cause Parkinson's disease. LRRK2 phosphorylates a subset of Rab GTPases including Rab8A and Rab10 within its effector binding motif. Here, we explore whether LRRK1, a less studied homolog of LRRK2 that
Mahdi Mojallal et al.
Nature communications, 5, 4557-4557 (2014-08-02)
The establishment and maintenance of apical-basal cell polarity is essential for the functionality of glandular epithelia. Cell polarity is often lost in advanced tumours correlating with acquisition of invasive and malignant properties. Despite extensive knowledge regarding the formation and maintenance