WH0004088M5
Monoclonal Anti-SMAD3 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZP586N0721, Anti-DKFZp686J10186, Anti-HSPC193, Anti-HsT17436, Anti-JV152, Anti-MADH3, Anti-MGC60396, Anti-SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila), Anti-Smad 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD3(4088)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSSILPFTPPIVKRLLGWKKGEQNGQEEKWCEKAVKSLVKKLKKTGQLDELEKAITTQNVNTKCITIPRSLDGRLQVSHRKGLPHVIYCRLWRWPDLHSHHELRAMELCE
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane