WH0004068M1
Monoclonal Anti-SH2D1A antibody produced in mouse
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DSHP, Anti-EBVS, Anti-IMD5, Anti-LYP, Anti-MTCP1, Anti-SAP, Anti-SH2 domain protein 1A, Duncan’s disease (lymphoproliferative syndrome), Anti-XLP, Anti-XLPD
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH2D1A(4068)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MDAVAVYHGKISRETGEKLLLATGLDGSYLLRDSESVPGVYCLCVLYHGYIYTYRVSQTETGSWSAETAPGVHKRYFRKIKNLISAFQKPDQGIVIPLQYPVEKKSSARSTQGTTGIREDPDVCLKAP