Kluczowe dokumenty
WH0003848M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KRT1 antibody produced in mouse
clone 2A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CK1, Anti-EHK1, Anti-K1, Anti-KRT1A, Anti-keratin 1 (epidermolytic hyperkeratosis)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT1(3848)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny genów keratynowych. Cytokeratyny typu II składają się z zasadowych lub obojętnych białek, które są ułożone w pary heterotypowych łańcuchów keratynowych współeksprymowanych podczas różnicowania prostych i warstwowych tkanek nabłonkowych. Cytokeratyna typu II ulega specyficznej ekspresji w warstwie kolczystej i ziarnistej naskórka wraz z członkiem rodziny KRT10, a mutacje w tych genach są związane z erytrodermią wrodzoną pęcherzową. Cytokeratyny typu II są skupione w regionie chromosomu 12q12-q13. (dostarczone przez RefSeq)
Keratyna 1 (KRT1) jest cytoplazmatycznym białkiem filamentu pośredniego, które ulega ekspresji w warstwie podstawnej naskórka. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.
Immunogen
KRT1 (NP_006112, 387 a.a. ~ 496 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HGDSVRNSKIEISELNRVIQRLRSEIDNVKKQISNLQQSISDAEQRGENALKDAKNKLNDLEDALQQAKEDLARLRDYQELMNTKLALDLEIATYRTLEGEESRMSGE
Działania biochem./fizjol.
Keratyna 1 (KRT1) pomaga utrzymać integralność skóry i uczestniczy w odpowiedzi zapalnej. Odgrywa ważną rolę w różnicowaniu i funkcjonowaniu keratynocytów. Ponieważ KRT1 jest jednym z ważnych filamentów cytoszkieletu, rozszerza wsparcie mechaniczne i uczestniczy w dodatkowych czynnościach w komórkach nabłonkowych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allele-specific KRT1 expression is a complex trait
Tao H, et al.
PLoS Genetics, 2(6), e93-e93 (2006)
Polymorphism of keratin 1 associates with systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis in a south Chinese population
Luo W, et al.
PLoS ONE, 12(10) (2017)
Linkage of the gene for the triple A syndrome to chromosome 12q13 near the type II keratin gene cluster
Weber A, et al.
Human Molecular Genetics, 5(12), 2061-2066 (1996)
Keith A Choate et al.
The Journal of clinical investigation, 125(4), 1703-1707 (2015-03-17)
Widespread reversion of genetic disease is rare; however, such events are particularly evident in some skin disorders in which normal clones develop on a background of affected skin. We previously demonstrated that mutations in keratin 10 (KRT10) cause ichthyosis with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0003848M1-100UG4061831634051