Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0003598M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL13RA2 antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD213A2, Anti-IL13BP, Anti-IL13R, Anti-interleukin 13 receptor, alpha 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL13RA2(3598)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest blisko spokrewnione z Il13RA1, podtypem kompleksu receptora interleukiny 13. Białko to wiąże IL13 z wysokim powinowactwem, ale nie posiada domeny cytoplazmatycznej i nie wydaje się funkcjonować jako mediator sygnału. Uważa się, że odgrywa rolę w internalizacji IL13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL13RA2 (NP_000631, 27 a.a. ~ 126 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DTEIKVNPPQDFEIVDPGYLYLQWQPPLSLDHFKECTVEYELKYRNIGSETWKTIITKNLHYKDGFDLNKGIEAKIHTLPWQCTNGSEVQSSWAET
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Zeis et al.
Brain : a journal of neurology, 131(Pt 1), 288-303 (2007-12-07)
Multiple sclerosis is a chronic inflammatory disease of the CNS. Although progressive axonal injury and diffuse inflammatory damage has been shown in the chronic phase of the disease, little is known about the molecular mechanisms underlying these pathological processes. In
Xiaolei Lian et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 88-88 (2021-05-19)
Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG), a rare pediatric brain tumor, afflicts approximately 350 new patients each year in the United States. DIPG is noted for its lethality, as fewer than 1% of patients survive to five years. Multiple clinical trials
Monika Witusik-Perkowska et al.
Bioscience reports, 37(3) (2017-05-20)
Resistance to cancer drugs is a complex phenomenon which could be influenced by in vitro conditions. However, tumour-derived cell cultures are routinely used for studies related to mechanisms of drug responsiveness or the search for new therapeutic approaches. The purpose
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0003598M1-100UG4061831633702