WH0003283M1
Monoclonal Anti-HSD3B1 antibody produced in mouse
clone 3C11-D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HSD3B, Anti-HSDB3, Anti-hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C11-D4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD3B1(3283)
Immunogen
Sequence
MTGWSCLVTGAGGFLGQRIIRLLVKEKELKEIRVLDKAFGPELREEFSKLQNKTKLTVLEGDILDEPFLKRACQDVSVIIHTACIIDVFGVTHRESIMNVNVKGTQLLLEACVQASVPVFIYTSSIEVAGPNSYKEIIQNGHEEEPLENTWPAPYPHSKKLAEKAVLAANGWNLKNGGTLYTCALRPMYIYGEGSRFLSASINEALNNNGILSSVGKFSTVNPVYVGNVAWAHILALRALQDPKKAPSIRGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAKQKTVEWVGSLVDRHKENLKSKTQ