Kluczowe dokumenty
WH0003235M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXD9 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOX4, Anti-HOX4C, Anti-Hox4.3, Anti-Hox5.2, Anti-homeobox D9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
2A9, monoclonal
application:
ELISA (i)
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXD9(3235)
Opis ogólny
This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, located on different chromosomes, consisting of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXD genes located at 2q31-2q37 chromosome regions. Deletions that removed the entire HOXD gene cluster or 5′ end of this cluster have been associated with severe limb and genital abnormalities. The exact role of this gene has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
HOXD9 (NP_055028, 146 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RHYGIKPETRAAPAPATAASTTSSSSTSLSSSSKRTECSVARESQGSSGPEFSCNSFLQEKAAA*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)